甲酸香叶酯 >55.0% (通过GC) for perfumery
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAG0218-25MLEA 0 CNY
TCIAG0218-25ML
甲酸香叶酯 >55.0% (通过GC) for perfumery
甲酸香叶酯
分子式: C₁₁H₁₈O₂
分子量: 182,2594 g/mol
沸点: 92°C
闪点: 96°C
MDL编号: MFCD00021047
CAS号: 105-86-2
EINECS: 203-339-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/58/28969858.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 55.0 %