4-Amino-2,3-xylenol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA0961-10GEA 0 CNY
TCIAA0961-10G
4-Amino-2,3-xylenol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Amino-2,3-xylenol
分子式: C₈H₁₁NO
MDL编号: MFCD00070554
CAS号: 3096-69-3
EINECS: 221-446-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/11/28928711.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 170.0 to 177.0 deg-C