Kaempferol hydrate ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAK0018-1GEA 4175 CNY
TCIAK0018-100MG TCIAK0018-1G
Kaempferol hydrate ≥97.0% (通过HPLC)
Kaempferol hydrate
分子式: C₁₅H₁₀O₆·H₂O
MDL编号: MFCD00016938
CAS号: 520-18-3
EINECS: 208-287-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/72/28972972.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Water max. 6.0 %