α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD0428-500GEA 1150 CNY
TCIAD0428-500G TCIAD0428-25G TOCRD0428-0025
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene ≥99.0% (通过GC)
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene
分子式: C₇H₃Cl₅
沸点: 159°C
MDL编号: MFCD00018818
CAS号: 13014-18-1
EINECS: 235-868-1
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/62/28974962.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C