1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1682-25GEA 1250 CNY
TCIAP1682-25G TCIAP1682-5G
1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (通过GC)
1-Phenyl-1-butanol
分子式: C₁₀H₁₄O
分子量: 150,2176 g/mol
沸点: 170°C
溶点: 16°C
MDL编号: MFCD00066173
CAS号: 614-14-2
EINECS: 210-368-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/21/28993021.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %