3,5-二叔丁基甲苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3414-5GEA 0 CNY
TCIAD3414-5G TCIAD3414-25G
3,5-二叔丁基甲苯 ≥98.0% (通过GC)
3,5-二叔丁基甲苯
分子式: C₁₅H₂₄
分子量: 204,36 g/mol
沸点: 244°C
MDL编号: MFCD00026300
CAS号: 15181-11-0
EINECS: 239-230-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/06/28980406.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency