(R)-(+)-蒲勒酮 92% pract.
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 长叶薄荷酮(+)-蒲勒酮(R)-2-异亚丙基-5-甲基环己酮(R)-(+)-长叶薄荷酮
ACRO418501000EA 0 CNY
ACRO418501000 ACRO418505000
(R)-(+)-蒲勒酮 92% pract.
(R)-(+)-蒲勒酮
分子式: C₁₀H₁₆O
分子量: 152,23 g/mol
沸点: 97 °C (12 mmHg)
密度: 0,931 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00063000
CAS号: 89-82-7
EINECS: 201-943-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %