甲氧甲酰基甲基三苯基溴化膦 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 羧甲氧基甲基三苯溴化磷
TCIAM1326-25GEA 0 CNY
TCIAM1326-25G
甲氧甲酰基甲基三苯基溴化膦 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
甲氧甲酰基甲基三苯基溴化膦
分子式: C₂₁H₂₀BrO₂P
分子量: 415,28 g/mol
MDL编号: MFCD00011801
CAS号: 1779-58-4
EINECS: 217-222-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/54/28975254.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Precipitation Titration) min. 98.0 %