N-羟基尿烷 ≥85.0% (通过GC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: N-羟基氨基甲酸乙酯
TCIAH0618-5GEA 0 CNY
TCIAH0618-5G TCIAH0618-1G
N-羟基尿烷 ≥85.0% (通过GC,总氮)
N-羟基尿烷
分子式: C₃H₇NO₃
沸点: 113°C
MDL编号: MFCD00002108
CAS号: 589-41-3
EINECS: 209-648-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/26/28970626.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 85.0 %