十二羰基三钌 99%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 羰基钌十二羰基合钌
ACRO224000010EA 0 CNY
ACRO224000010 ACRO224000050
十二羰基三钌 99%
十二羰基三钌
分子式: C₁₂O₁₂Ru₃
分子量: 639,33 g/mol
溶点: 150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011209
CAS号: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
ADR: 6.1,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange Crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %