(R)-(+)-1-Boc-3-氨基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
(R)-(+)-N-Boc-3-氨基吡咯烷
TCIAB2920-1GEA
0
CNY
TCIAB2920-1G
TCIAB2920-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-氨基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(R)-(+)-1-Boc-3-氨基吡咯烷
分子式:
C₉H₁₈N₂O₂ 分子量: 186,25 g/mol 闪点: 91°C |
MDL编号:
MFCD03427030 CAS号: 147081-49-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 97.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |