(S)-(-)-1-Boc-3-氨基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB2921-1GEA
0
CNY
TCIAB2921-1G
TCIAB2921-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-氨基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-(-)-1-Boc-3-氨基吡咯烷
分子式:
C₉H₁₈N₂O₂ 分子量: 186,25 g/mol |
MDL编号:
MFCD03419271 CAS号: 147081-44-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |