(S)-1-N-叔丁氧羰基-3-羟基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: (S)-N-(叔丁氧羰基)-(+)-3-吡咯烷醇
TCIAB3055-1GEA 0 CNY
TCIAB3055-1G TCIAB3055-5G
(S)-1-N-叔丁氧羰基-3-羟基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC)
(S)-1-N-叔丁氧羰基-3-羟基吡咯烷
分子式: C₉H₁₇NO₃
分子量: 187,2362 g/mol
MDL编号: MFCD01317839
CAS号: 101469-92-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/98/28934498.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +29.0 deg (C=1, MeOH)