1-Boc-3-吡咯烷醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
N-Boc-3-吡咯烷醇
TCIAB3603-5GEA
265
CNY
TCIAB3603-5G
TCIAB3603-25G
1-Boc-3-吡咯烷醇 ≥98.0% (通过GC)
1-Boc-3-吡咯烷醇
分子式:
C₉H₁₇NO₃ 分子量: 187,24 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD04038535 CAS号: 103057-44-9 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |