β-雌二醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 17β-雌二醇雌二醇1,3,5-雌甾三烯-3,17β-二醇3,17β-二羟基-1,3,5(10)-雌甾三烯
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE2758-250MGEA 1025 CNY
SIALE2758-1G SIALE2758-5G SIALE2758-250MG
β-雌二醇, Sigma-Aldrich®
β-雌二醇
分子式: C₁₈H₂₄O₂
分子量: 272,39
MDL编号: MFCD00003693
CAS号: 50-28-2
EINECS: 200-023-8