花生四烯酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 二十碳-5Z,8Z,11Z,14Z-四烯酸全顺式-5,8,11,14-二十碳四烯酸
TCIAA0781-500MGEA 2200 CNY
TCIAA0781-500MG TCIAA0781-100MG
花生四烯酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
花生四烯酸
分子式: C₂₀H₃₂O₂
分子量: 304,5 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00004417
CAS号: 506-32-1
EINECS: 208-033-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/21/28928521.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %