D-(+)-Glucose-[¹³C₆] (99% ¹³C )
供应商: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Synonyms: 葡萄糖-13C6D-葡萄糖-ul-13C
CAMBCLM-1396-1EA 0 CNY
CAMBCLM-1396-50 CAMBCLM-1396-1 XXXXCLM-1396-10
D-(+)-Glucose-[¹³C₆] (99% ¹³C )
D-葡萄糖-13C6
分子式: C₆H₁₂O₆
MDL编号: MFCD00037544
CAS号: 110187-42-3