2-Hydroxyisophthalaldehyde ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAH1018-5GEA
4525
CNY
TCIAH1018-5G
TCIAH1018-1G
2-Hydroxyisophthalaldehyde ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Hydroxyisophthalaldehyde
分子式:
C₈H₆O₃ 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00839420 CAS号: 3328-69-6 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 126.0 deg-C |