2,6-二甲酰-4-甲基苯酚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAH0683-5GEA
0
CNY
TCIAH0683-5G
TCIAH0683-1G
2,6-二甲酰-4-甲基苯酚 ≥98.0% (通过GC)
2,6-二甲酰-4-甲基苯酚
分子式:
C₉H₈O₃ 分子量: 164,1600 g/mol |
MDL编号:
MFCD00016596 CAS号: 7310-95-4 EINECS: 230-768-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 129.0 to 133.0 deg-C |