(-)-乙酸冰片酯 ≥70% (通过GC) (contains ca. 20% Isobornyl Acetate)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 内型-(1S)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-醇乙酸酯
TCIAB0526-25MLEA 225 CNY
TCIAB0526-25ML
(-)-乙酸冰片酯 ≥70% (通过GC) (contains ca. 20% Isobornyl Acetate)
(-)-乙酸冰片酯
分子式: C₁₂H₂₀O₂
分子量: 196,29
闪点: 84°C
MDL编号: MFCD00135944
CAS号: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %