乙酸异龙脑酯 ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0306-500MLEA 0 CNY
TCIAI0306-500ML TCIAI0306-25ML
乙酸异龙脑酯 ≥90.0% (通过GC)
乙酸异龙脑酯
分子式: C₁₂H₂₀O₂
分子量: 196,29 g/mol
沸点: 106°C
溶点: 7°C
闪点: 100°C
MDL编号: MFCD00135943
CAS号: 125-12-2
EINECS: 204-727-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/19/28972119.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -2.0 to +2.0 deg (neat)