2-氨基-6-甲氧基-3-硝基吡啶 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA2372-5GEA
0
CNY
TCIAA2372-5G
TCIAA2372-25G
2-氨基-6-甲氧基-3-硝基吡啶 ≥97.0% (通过GC)
2-氨基-6-甲氧基-3-硝基吡啶
分子式:
C₆H₇N₃O₃ 分子量: 169,14 g/mol |
MDL编号:
MFCD03206481 CAS号: 73896-36-3 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |