2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM1185-25GEA
0
CNY
TCIAM1185-25G
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine
分子式:
C₇H₁₀N₂O 分子量: 138,17 g/mol 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00191557 CAS号: 88569-83-9 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |