trans-2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride) ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB2286-5GEA 900 CNY
TCIAB2286-5G
trans-2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride) ≥95.0% (通过滴定分析)
trans-2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride)
分子式: C₄₀H₃₆Cl₂P₂
MDL编号: MFCD00031713
CAS号: 106423-29-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/53/28934053.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %