乙氧甲酰基亚乙基三苯基膦 ca. 94% balance TPPO
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 乙氧甲酰亚乙基三苯基膦
ACRO146080050EA 0 CNY
ACRO146080250 ACRO146080050
乙氧甲酰基亚乙基三苯基膦 ca. 94% balance TPPO
乙氧甲酰基亚乙基三苯基膦
分子式: C₂₃H₂₃O₂P
分子量: 362,41
溶点: 157…159 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00009160
CAS号: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %