DL-2-氨基辛酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: DL-2-氨基羊脂酸
TCIAA0382-5GEA 0 CNY
TCIAA0382-5G TCIAA0382-25G
DL-2-氨基辛酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
DL-2-氨基辛酸
分子式: C₈H₁₇NO₂
分子量: 159,2261 g/mol
MDL编号: MFCD00008102
CAS号: 644-90-6
EINECS: 211-424-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/24/28927824.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot dilute HCl very faint turbidity