乙酸 5-己烯酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1338-500MLEA 0 CNY
TCIAA1338-500ML TCIAA1338-25ML
乙酸 5-己烯酯 ≥98.0% (通过GC)
乙酸 5-己烯酯
分子式: C₈H₁₄O₂
分子量: 142,20 g/mol
沸点: 172°C
MDL编号: MFCD00060856
CAS号: 5048-26-0
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/51/28929251.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %