trans-2-Heptenyl acetate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA1145-10MLEA 920 CNY
TCIAA1145-10ML
trans-2-Heptenyl acetate ≥97.0% (通过GC)
trans-2-Heptenyl acetate
分子式: C₉H₁₆O₂
沸点: 193°C
MDL编号: MFCD00036584
CAS号: 16939-73-4
EINECS: 241-002-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/92/28928992.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %