乙酸反-2-己烯酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA0877-25MLEA 270 CNY
TCIAA0877-25ML TCIAA0877-250ML
乙酸反-2-己烯酯 ≥97.0% (通过GC)
乙酸反-2-己烯酯
分子式: C₈H₁₄O₂
分子量: 142,20 g/mol
沸点: 165°C
闪点: 64°C
MDL编号: MFCD00009474
CAS号: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/19/28928619.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %