(2-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC1759-25GEA 0 CNY
TCIAC1759-25G
(2-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (通过HPLC)
(2-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
分子式: C₂₅H₂₁Cl₂P
分子量: 423,3140 g/mol
溶点: 244°C
MDL编号: MFCD00054629
CAS号: 18583-55-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/49/28938949.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %