6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA0347-25GEA 0 CNY
TCIAA0347-25G TCIAA0347-500G
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
分子式: C₁₀H₉NO₃S
分子量: 223,2500 g/mol
MDL编号: MFCD00035724
CAS号: 81-05-0
EINECS: 201-318-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/88/28927788.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %