2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH0857-25GEA 0 CNY
TCIAH0857-25G TCIAH0857-5G
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (通过GC)
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166,1739 g/mol
沸点: 134°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00191449
CAS号: 22042-72-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/85/28970885.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 47.0 deg-C