4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH0859-25GEA 0 CNY
TCIAH0859-25G TCIAH0859-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (通过GC)
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166,1739 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00191450
CAS号: 22042-73-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/87/28970887.jpg
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C