1,2,4,5-四溴甲基苯 95%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 四溴甲苯
ACRO370920250EA 0 CNY
ACRO370920250 ACRO370920050
1,2,4,5-四溴甲基苯 95%
1,2,4,5-四溴甲基苯
分子式: C₁₀H₁₀Br₄
分子量: 449,8 g/mol
溶点: 156…162 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009664
CAS号: 15442-91-8
UN号: 1759
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
HPLC ≥94 %