N-乙酰乙醇胺 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: N-(2-羟基乙基)乙酰胺
TCIAA0075-500GEA 0 CNY
TCIAA0075-500G TCIAA0075-25G
N-乙酰乙醇胺 ≥95.0% (通过GC)
N-乙酰乙醇胺
分子式: C₄H₉NO₂
分子量: 103,12 g/mol
沸点: 167°C
闪点: 177°C
MDL编号: MFCD00002836
CAS号: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/20/28927520.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %