二甲亚砜-d6 99.9 atom % D, AcroSeal™ 用于NMR光谱
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 氘代二甲亚砜DMSO-d6二甲基亚砜-d6
ACRO426941000EA 0 CNY
ACRO426941000
二甲亚砜-d6 99.9 atom % D, AcroSeal™ 用于NMR光谱
二甲亚砜-d6
分子式: D₃CS(O)CD₃
分子量: 84,09 g/mol
沸点: 190 °C (760 mmHg)
溶点: 20,2 °C
密度: 1,19 g/cm³
闪点: 88 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002090
CAS号: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤80 ppm
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm