无线电信号温度计,Traceable®
供应商: VWR Collection
VWRI620-1982EA 0 CNY
VWRI620-1982
无线电信号温度计,Traceable®
该款无线电信号温度计可读取距离达100英尺的冰箱温度。其可以向主装置(频率为433 MHz)提供来自多达三个远程冰箱传感器的读数。
  • 当温度升降超过设定点(以1 °C为增量)时将触发清晰的声音报警
  • 密封GRAS(FDA一般公认安全认证)瓶能够隔绝快速温度变化
  • 便于读数的两行显示:每30秒更新一次读数,最小/最大记忆
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
Delivery information: 交付信息:随附一个主装置、一个远程装置、电池、一个翻开式支架、一个墙壁安装件、VELCRO®和一份Traceable®校准证书。