1,4-环己二酮单乙二醇缩酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
1,4-二氧杂螺[4.5]癸烷-8-酮
TCIAC1292-25GEA
0
CNY
TCIAC1292-25G
TCIAC1292-100G
TCIAC1292-5G
1,4-环己二酮单乙二醇缩酮 ≥98.0% (通过GC)
1,4-环己二酮单乙二醇缩酮
分子式:
C₈H₁₂O₃ 分子量: 156,18 g/mol |
MDL编号:
MFCD00010214 CAS号: 4746-97-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 75.0 deg-C |