1,4-环己二酮单-2,2-二甲基三亚甲基缩酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
3,3-二甲基-1,5-二氧杂螺[5.5]十一烷-9-酮
TCIAC2328-5GEA
190
CNY
TCIAC2328-5G
TCIAC2328-25G
1,4-环己二酮单-2,2-二甲基三亚甲基缩酮 ≥98.0% (通过GC)
1,4-环己二酮单-2,2-二甲基三亚甲基缩酮
分子式:
C₁₁H₁₈O₃ 分子量: 198,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00006652 CAS号: 69225-59-8 EINECS: 273-918-4 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 49.0 to 53.0 deg-C |