(氯亚甲基)二甲基氯化铵 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 氯甲叉二甲基氯化铵维尔斯梅尔试剂
TCIAC1545-250GEA 0 CNY
TCIAC1545-250G TCIAC1545-25G
(氯亚甲基)二甲基氯化铵 ≥95.0% (通过滴定分析)
(氯亚甲基)二甲基氯化铵
分子式: C₃H₇Cl₂N
分子量: 128,00 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011868
CAS号: 3724-43-4
EINECS: 425-970-6
UN号: 2923
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/64/28938764.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %