1-乙烯基咪唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAV0045-500MLEA 0 CNY
TCIAV0045-500ML TCIAV0045-25ML TCIAV0045-100ML
1-乙烯基咪唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-乙烯基咪唑
分子式: C₅H₆N₂
分子量: 94,12 g/mol
沸点: 80°C
闪点: 84°C
MDL编号: MFCD00005297
CAS号: 1072-63-5
EINECS: 214-012-0
UN号: 3267
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/85/28997285.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %