2-丁基-5-氯-1H-咪唑-4-甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-丁基-4-氯-5-甲酰基咪唑
TCIAB2914-25GEA 0 CNY
TCIAB2914-25G
2-丁基-5-氯-1H-咪唑-4-甲醛 ≥98.0% (通过GC)
2-丁基-5-氯-1H-咪唑-4-甲醛
分子式: C₈H₁₁ClN₂O
分子量: 186,6387 g/mol
MDL编号: MFCD01934396
CAS号: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0
UN号: 3077
ADR: 9,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/93/28934393.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C