4-甲烷磺酰苯硼酸 98+%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 4-(甲磺酰)苯硼酸
ACRO359510010EA 0 CNY
ACRO359510050 ACRO359510010
4-甲烷磺酰苯硼酸 98+%
4-甲烷磺酰苯硼酸
分子式: C₇H₉BO₄S
分子量: 200,02 g/mol
溶点: 275…277 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01630820
CAS号: 149104-88-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %