2-甲基-2-咪唑啉 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-甲基咪唑啉
TCIAM0579-25GEA 0 CNY
TCIAM0579-25G TCIAM0579-5G
2-甲基-2-咪唑啉 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2-甲基-2-咪唑啉
分子式: C₄H₈N₂
分子量: 84,12 g/mol
沸点: 130°C
MDL编号: MFCD00051490
CAS号: 534-26-9
EINECS: 208-596-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/37/28974037.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency