3-氨基丁酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: (±)-3-氨基丁酸DL-3-氨基丁酸
TCIAA0281-1GEA 220 CNY
TCIAA0281-1G TCIAA0281-5G TCIAA0281-25G
3-氨基丁酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
3-氨基丁酸
分子式: C₄H₉NO₂
MDL编号: MFCD00008087
CAS号: 541-48-0
EINECS: 208-783-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/07/28927707.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency