4-苯基-1-丁烯-4-醇 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1329-5GEA 815 CNY
TCIAP1329-5G
4-苯基-1-丁烯-4-醇 ≥97.0% (通过GC)
4-苯基-1-丁烯-4-醇
分子式: C₁₀H₁₂O
分子量: 148,20
闪点: 132°C
MDL编号: MFCD00039617
CAS号: 936-58-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %