(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1377-1GEA 715 CNY
TCIAC1377-1G TCIAC1377-5G
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid ≥98.0% (通过滴定分析)
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
分子式: C₄H₇ClO₂
沸点: 94°C
MDL编号: MFCD00067099
CAS号: 32653-32-0
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/16/28938616.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -19.0 deg (neat)