溴化氢 30% (w / w) ∼5.1 mol/L 在乙酸中 for peptide research
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 氢溴酸
TCIAH0182-500GEA 655 CNY
TCIAH0182-500G TCIAH0182-25G TCIAH0182-100G
溴化氢 30% (w / w) ∼5.1 mol/L 在乙酸中 for peptide research
溴化氢
分子式: HBr
分子量: 80,91 g/mol
MDL编号: MFCD00011323
CAS号: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN号: 2920
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/30/28970230.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 30.0 to 33.0 w/w%