1-(氰甲基)氯化吡啶 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0848-5GEA 0 CNY
TCIAC0848-5G
1-(氰甲基)氯化吡啶 ≥98.0% (通过滴定分析)
1-(氰甲基)氯化吡啶
分子式: C₇H₇ClN₂
分子量: 154,60 g/mol
MDL编号: MFCD00031933
CAS号: 17281-59-3
EINECS: 241-312-9
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/91/28937991.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %