1-Propylpyridinium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1393-5GEA 0 CNY
TCIAP1393-5G
1-Propylpyridinium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
1-Propylpyridinium chloride
分子式: C₈H₁₂ClN
MDL编号: MFCD06797153
CAS号: 23271-47-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/37/28992037.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %